Merck
SAB1402480
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CART antibody produced in mouse
clone 3E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CART
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,850
¥68,850
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,850
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3E4, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~38.87 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CARTPT(9607)
詳細
CART appears to have roles in reward, feeding, and stress, and it has the functional properties of an endogenous psychostimulant (Kuhar et al., 2002 [PubMed 12147208]).[supplied by OMIM
免疫原
CART (AAH29882, 1 a.a. ~ 116 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MESSRVRLLPLLGAALLLMLPLLGTRAQEDAELQPRALDIYSAVDDASHEKELIEALQEVLKKLKSKRVPIYEKKYGQVPMCDAGEQCAVRKGARIGKLCDCPRGTSCNSFLLKCL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)