Merck
SAB1402447
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PIGQ antibody produced in mouse
clone 2B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
GPI1, MGC12693, c407A10.1, hGPI1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2B7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36.89 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PIGQ(9091)
詳細
This gene is involved in the first step in glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchor biosynthesis. The GPI-anchor is a glycolipid found on many blood cells and serves to anchor proteins to the cell surface. This gene encodes a N-acetylglucosaminyl transferase component that is part of the complex that catalyzes transfer of N-acetylglucosamine (GlcNAc) from UDP-GlcNAc to phosphatidylinositol (PI). (provided by RefSeq)
免疫原
PIGQ (NP_683721.1, 661 a.a. ~ 758 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
HCPMPTLCTQVQRVRPPQQPQVEGWSPWGLPSGSALAVGVEGPCQDEPPSPRHPLAPSAEQHPASGGLKQSLTPVPSGPGPSLPEPHGVYLRMFPGEV
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)