Merck
SAB1401928
Sigma-Aldrich
Anti-ABCC10 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
EST182763, MRP7, SIMRP7
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥73,610
¥73,610
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥73,610
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥73,610
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ABCC10(89845)
詳細
The protein encoded by this gene is a member of the superfamily of ATP-binding cassette (ABC) transporters. ABC proteins transport various molecules across extra- and intra-cellular membranes. ABC genes are divided into seven distinct subfamilies (ABC1, MDR/TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, and White). This ABC full-transporter is a member of the MRP subfamily which is involved in multi-drug resistance. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants; however, not all variants have been fully described. (provided by RefSeq)
免疫原
ABCC10 (AAH24103.1, 1 a.a. ~ 282 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLVSVERLEEYTCDLPQEPQGQPLQLGTGWLTQGGVEFQDVVLAYRPGLPNALDGVTFCVQPGEKLGIVGRTGSGKSSLLLVLFRLLEPSSGRVLLDGVDTSQLELAQLRSQLAIIPQEPFLFSGTVRENLDPQGLHKDRALWQALKQCHLSEVITSMGGLDGELGEGGRSLSLGQRQLLCLARALLTDAKILCIDEATASVDQKTDQLLQQTICKRFANKTVLTIAHRLNTILNSDRVLVLQAGRVVELDSPATLRNQPHSLFQQLLQSSQQGVPASLGGP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)