Merck
SAB1401905
Sigma-Aldrich
Anti-RAX2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RAX2(84839)
詳細
This gene encodes a homeodomain-containing protein that plays a role in eye development. Mutation of this gene causes age-related macular degeneration type 6, an eye disorder resulting in accumulations of protein and lipid beneath the retinal pigment epithelium and within the Bruch′s membrane. Defects in this gene can also cause cone-rod dystrophy type 11, a disease characterized by the initial degeneration of cone photoreceptor cells and resulting in loss of color vision and visual acuity, followed by the degeneration of rod photoreceptor cells, which progresses to night blindness and the loss of peripheral vision. (provided by RefSeq)
免疫原
RAX2 (NP_116142.1, 1 a.a. ~ 184 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFLSPGEGPATEGGGLGPGEEAPKKKHRRNRTTFTTYQLHQLERAFEASHYPDVYSREELAAKVHLPEVRVQVWFQNRRAKWRRQERLESGSGAVAAPRLPEAPALPFARPPAMSLPLEPWLGPGPPAVPGLPRLLGPGPGLQASFGPHAFAPTFADGFALEEASLRLLAKEHAQALDRAWPPA
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)