安全性情報
SAB1401874
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-INHBE antibody produced in mouse
clone 4B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MGC4638
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥81,000
¥81,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥81,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥81,000
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4B5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... INHBE(83729)
詳細
INHBE is a member of the activin beta family (see INHBA; MIM 147290) that plays a role in pancreatic exocrine cell growth and proliferation (Hashimoto et al., 2006 [PubMed 16426570]).[supplied by OMIM
免疫原
INHBE (AAH05161, 21 a.a. ~ 350 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GTGSVCPSCGGSKLAPQAERALVLELAKQQILDGLHLTSRPRITHPPPQAALTRALRRLQPGSVAPGNGEEVISFATVTDSTSAYSSLLTFHLSTPRSHHLYHARLWLHVLPTLPGTLCLRIFRWGPRRRRQGSRTLLAEHHITNLGWHTLTLPSSGLRGEKSGVLKLQLDCRPLEGNSTVTGQPRRLLDTAGHQQPFLELKIRANEPGAGRARRRTPTCEPATPLCCRRDHYVDFQELGWRDWILQPEGYQLNYCSGQCPPHLAGSPGIAASFHSAVFSLLKANNPWPASTSCCVPTARRPLSLLYLDHNGNVVKTDVPDMVVEACGCS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB1401874-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)