SAB1401834
Monoclonal Anti-C10orf81 antibody produced in mouse
clone 3B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ23537, HEL185, bA211N11.2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
すべての画像(2)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3B6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... C10orf81(79949)
免疫原
C10orf81 (AAH36365, 1 a.a. ~ 282 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEQSSPGFRQTHLQDLSEATQDVKEENHYLTPRSVLLELDNIIASSDSGESIETDGPDQVSGRIECHYEPMESYFFKETSHESVDSSKEEPQTLPETQDGDLHLQEQGSGIDWCLSPADVEAQTTNDQKGSASLTVVQLSILINNIPDESQVEKLNVFLSPPDVINYLALTEATGRICVSQWEGPRRLGCIFCHGDHLLAVNDLKPQSLEEVSLFLTRSIQKEKLKLTIGRIPNSETFHAASCMCPSKCQSAAPSQLDKPRLNRAPKRSPAIKKSQQKGARE
Sequence
MEQSSPGFRQTHLQDLSEATQDVKEENHYLTPRSVLLELDNIIASSDSGESIETDGPDQVSGRIECHYEPMESYFFKETSHESVDSSKEEPQTLPETQDGDLHLQEQGSGIDWCLSPADVEAQTTNDQKGSASLTVVQLSILINNIPDESQVEKLNVFLSPPDVINYLALTEATGRICVSQWEGPRRLGCIFCHGDHLLAVNDLKPQSLEEVSLFLTRSIQKEKLKLTIGRIPNSETFHAASCMCPSKCQSAAPSQLDKPRLNRAPKRSPAIKKSQQKGARE
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ