Merck
SAB1401722
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DNAJC10 antibody produced in mouse
clone 3A8, ascites fluid
別名:
DKFZp434J1813, ERdj5, JPDI, MGC104194
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3A8, monoclonal
化学種の反応性
human, rat, mouse
テクニック
capture ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DNAJC10(54431)
免疫原
DNAJC10 (NP_061854, 688 a.a. ~ 793 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KNHWVIDFYAPWCGPCQNFAPEFELLARMIKGKVKAGKVDCQAYAQTCQKAGIRAYPTVKFYFYERAKRNFQEEQINTRDAKAIAALISEKLETLRNQGKRNKDEL
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
透明溶液