Merck
SAB1401670
Sigma-Aldrich
抗SYCP3抗体 ウサギ宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
COR1, MGC71888, SCP3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SYCP3(50511)
免疫原
SYCP3 (NP_710161.1, 1 a.a. ~ 236 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVSSGKKYSRKSGKPSVEDQFTRAYDFETEDKKDLSGSEEDVIEGKTAVIEKRRKKRSSAGVVEDMGGEVQNMLEGVGVDINKALLAKRKRLEMYTKASLKTSNQKIEHVWKTQQDQRQKLNQEYSQQFLTLFQQWDLDMQKAEEQEEKILNMFRQQQKILQQSRIVQSQRLKTIKQLYEQFIKSMEELEKNHDNLLTGAQNEFKKEMAMLQKKIMMETQQQEIASVRKSLQSMLF
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kaibiao Xu et al.
Biology of reproduction, 90(6), 119-119 (2014-03-22)
Mammalian spermatogenesis is regulated by coordinated gene expression in a spatiotemporal manner. The spatiotemporal regulation of major sperm proteins plays important roles during normal development of the male gamete, of which the underlying molecular mechanisms are poorly understood. A-kinase anchoring