¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PIK3R5(23533)
詳細
Receptor-regulated class I phosphoinositide 3-kinases (PI3Ks) phosphorylate the membrane lipid phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PtdIns(4,5)P2) to PtdIns(3,4,5)P3, which in turn recruits and activates cytosolic effectors involved in proliferation, survival, or chemotaxis. PIK3R5 is a PI3K regulatory subunit (Brock et al., 2003 [PubMed 12507995]).[supplied by OMIM
免疫原
PIK3R5 (AAH28212.1, 1 a.a. ~ 494 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDSGYVEDSEESSSEWPWRRGSQERRGHRRPGQKFIRIYKLFKSTSQLVLRRDSRSLEGSSDTALPLRRAGSLCSPLDEPVSPPSRAQRSRSLPQPKLGTQLPSWLLAPASRPQRRRPFLSGDEDPKASTLRVVVFGSDRISGKVARAYSNLRRLENNRPLLTRFFKLQFFYVPVKRSHGTSPGACPPPRSQTPSPPTDSPRHASPGELGTTPWEESTNDISHYLGMLDPWYERNVLGLMHLPPEVLCQQSLKAEAQALEGSPTQLPILADMLLYYCRFAARPVLLQVYQTELTFITGEKTTEIFIHSLELGHSAATRAIKASGPGSKRLGIDGDREAVPLTLQIIYSKGAISGRSRWSNLEKVCTSVNLNKACRKQEELDSSMEALTLNLTEVVKRQNSKSKKGFNQISTSQIKVDKVQIIGSNSCPFAVCLDQDERKILQSVVRCEVSPCYKPEKSDLSSPPQTPPDLPAQAAPDLCSLLCLPIMTFSGALP
Sequence
MDSGYVEDSEESSSEWPWRRGSQERRGHRRPGQKFIRIYKLFKSTSQLVLRRDSRSLEGSSDTALPLRRAGSLCSPLDEPVSPPSRAQRSRSLPQPKLGTQLPSWLLAPASRPQRRRPFLSGDEDPKASTLRVVVFGSDRISGKVARAYSNLRRLENNRPLLTRFFKLQFFYVPVKRSHGTSPGACPPPRSQTPSPPTDSPRHASPGELGTTPWEESTNDISHYLGMLDPWYERNVLGLMHLPPEVLCQQSLKAEAQALEGSPTQLPILADMLLYYCRFAARPVLLQVYQTELTFITGEKTTEIFIHSLELGHSAATRAIKASGPGSKRLGIDGDREAVPLTLQIIYSKGAISGRSRWSNLEKVCTSVNLNKACRKQEELDSSMEALTLNLTEVVKRQNSKSKKGFNQISTSQIKVDKVQIIGSNSCPFAVCLDQDERKILQSVVRCEVSPCYKPEKSDLSSPPQTPPDLPAQAAPDLCSLLCLPIMTFSGALP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ