SAB1401475
Monoclonal Anti-CHST3 antibody produced in mouse
clone 1D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
C6ST, C6ST1, HSD
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,850
¥68,850
Check Cart for Availability
すべての画像(4)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1D3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CHST3(9469)
詳細
This gene encodes an enzyme which catalyzes the sulfation of chondroitin, a proteoglycan found in the extracellular matrix and most cells which is involved in cell migration and differentiation. Mutations in this gene are associated with spondylepiphyseal dysplasia and humerospinal dysostosis. (provided by RefSeq)
免疫原
CHST3 (NP_004264, 312 a.a. ~ 411 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VAFAGKYKTWKKWLDDEGQDGLREEEVQRLRGNCESIRLSAELGLRQPAWLRGRYMLVRYEDVARGPLQKAREMYRFAGIPLTPQVEDWIQKNTQAAHDG
Sequence
VAFAGKYKTWKKWLDDEGQDGLREEEVQRLRGNCESIRLSAELGLRQPAWLRGRYMLVRYEDVARGPLQKAREMYRFAGIPLTPQVEDWIQKNTQAAHDG
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ