SAB1401435
Anti-SERPINB7 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DKFZp686D06190, MEGSIN, MGC120014, MGC120015
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,850
¥68,850
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SERPINB7(8710)
免疫原
SERPINB7 (NP_003775.1, 1 a.a. ~ 380 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASLAAANAEFCFNLFREMDDNQGNGNVFFSSLSLFAALALVRLGAQDDSLSQIDKLLHVNTASGYGNSSNSQSGLQSQLKRVFSDINASHKDYDLSIVNGLFAEKVYGFHKDYIECAEKLYDAKVERVDFTNHLEDTRRNINKWVENETHGKIKNVIGEGGISSSAVMVLVNAVYFKGKWQSAFTKSETINCHFKSPKCSGKAVAMMHQERKFNLSVIEDPSMKILELRYNGGINMYVLLPENDLSEIENKLTFQNLMEWTNPRRMTSKYVEVFFPQFKIEKNYEMKQYLRALGLKDIFDESKADLSGIASGGRLYISRMMHKSYIEVTEEGTEATAATGSNIVEKQLPQSTLFRADHPFLFVIRKDDIILFSGKVSCP
Sequence
MASLAAANAEFCFNLFREMDDNQGNGNVFFSSLSLFAALALVRLGAQDDSLSQIDKLLHVNTASGYGNSSNSQSGLQSQLKRVFSDINASHKDYDLSIVNGLFAEKVYGFHKDYIECAEKLYDAKVERVDFTNHLEDTRRNINKWVENETHGKIKNVIGEGGISSSAVMVLVNAVYFKGKWQSAFTKSETINCHFKSPKCSGKAVAMMHQERKFNLSVIEDPSMKILELRYNGGINMYVLLPENDLSEIENKLTFQNLMEWTNPRRMTSKYVEVFFPQFKIEKNYEMKQYLRALGLKDIFDESKADLSGIASGGRLYISRMMHKSYIEVTEEGTEATAATGSNIVEKQLPQSTLFRADHPFLFVIRKDDIILFSGKVSCP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ