Merck
SAB1401265
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NNAT antibody produced in mouse
clone 1B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MGC1439, Peg5
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥81,000
¥81,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥81,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥81,000
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1B9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NNAT(4826)
詳細
The protein encoded by this gene is a proteolipid that may be involved in the regulation of ion channels during brain development. The encoded protein may also play a role in forming and maintaining the structure of the nervous system. This gene is found within an intron of the BLCAP gene, but on the opposite strand. This gene is imprinted and is expressed only from the paternal allele, while BLCAP is not imprinted. Two transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
NNAT (NP_005377.1, 22 a.a. ~ 81 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LLQVFLECCIYWVGFAFRNPPGTQPIARSEVFRYSLQKLAYTVSRTGRQVLGERRQRAPN
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)