Merck
SAB1401076
Sigma-Aldrich
Anti-AP1S1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
AP19, CLAPS1, FLJ92436, SIGMA1A, WUGSC:H_DJ0747G18.2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年5月27日
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年5月27日
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AP1S1(1174)
詳細
The protein encoded by this gene is part of the clathrin coat assembly complex which links clathrin to receptors in coated vesicles. These vesicles are involved in endocytosis and Golgi processing. This protein, as well as beta-prime-adaptin, gamma-adaptin, and the medium (mu) chain AP47, form the AP-1 assembly protein complex located at the Golgi vesicle. (provided by RefSeq)
免疫原
AP1S1 (NP_001274.1, 1 a.a. ~ 158 a.a) full-length human protein.
Sequence
MMRFMLLFSRQGKLRLQKWYLATSDKERKKMVRELMQVVLARKPKMCSFLEWRDLKVVYKRYASLYFCCAIEGQDNELITLELIHRYVELLDKYFGSVCELDIIFNFEKAYFILDEFLMGGDVQDTSKKSVLKAIEQADLLQEEDESPRSVLEEMGLA
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)