Merck
SAB1400869
Sigma-Aldrich
抗NUP43抗体 マウス宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗FLJ13287抗体, 抗bA350J20.1抗体, 抗p42抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥68,850
¥68,850
出荷予定日2025年5月28日
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥68,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
出荷予定日2025年5月28日
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NUP43(348995)
関連するカテゴリー
詳細
Bidirectional transport of macromolecules between the cytoplasm and nucleus occurs through nuclear pore complexes (NPCs) embedded in the nuclear envelope. NPCs are composed of subcomplexes, and NUP43 is part of one such subcomplex, Nup107-160 (Loiodice et al., 2004 [PubMed 15146057]).[supplied by OMIM
免疫原
NUP43 (NP_942590.1, 1 a.a. ~ 380 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEEIYAKFVSQKISKTRWRPLPPGSLQTAETFATGSWDNEENYISLWSIGDFGNLDSDGGFEGDHQLLCDIRHHGDVMDLQFFDQERIVAASSTGCVTVFLHHPNNQTLSVNQQWTTAHYHTGPGSPSYSSAPCTGVVCNNPEIVTVGEDGRINLFRADHKEAVRTIDNADSSTLHAVTFLRTPEILTVNSIGQLKIWDFRQQGNEPSQILSLTGDRVPLHCVDRHPNQQHVVATGGQDGMLSIWDVRQGTMPVSLLKAHEAEMWEVHFHPSNPEHLFTCSEDGSLWHWDASTDVPEKSSLFHQGGRSSTFLSHSISNQANVHQSVISSWLSTDPAKDRIEITSLLPSRSLSVNTLDVLGPCLVCGTDAEAIYVTRHLFS
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)