Merck
SAB1400693
Sigma-Aldrich
抗KCTD15抗体 マウス宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗MGC25497抗体, 抗MGC2628抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年6月02日
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年6月02日
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KCTD15(79047)
免疫原
KCTD15 (NP_076981.1, 1 a.a. ~ 234 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPHRKERPSGSSLHTHGSTGTAEGGNMSRLSLTRSPVSPLAAQGIPLPAQLTKSNAPVHIDVGSHMYTSSLATLTKYPDSRISRLFNGTEPIVLDSLKQHYFIDRDGEIFRYVLSFLRTSKLLLPDDFKDFSLLYEEARYYQLQPMVRELERWQQEQEQRRRSRACDCLVVRVTPDLGERIALSGEKALIEEVFPETGDVMCNSVNAGWNQDPTHVIRFPLNGYCRLNSVQDVL
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)