Merck
SAB1400639
Sigma-Aldrich
抗PDGFC抗体 マウス宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗SCDGF抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μL
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μL
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
western blot: 1:500-1:1000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PDGFC(56034)
詳細
The protein encoded by this gene is a member of the platelet-derived growth factor family. The four members of this family are mitogenic factors for cells of mesenchymal origin and are characterized by a core motif of eight cysteines. This gene product appears to form only homodimers. It differs from the platelet-derived growth factor alpha and beta polypeptides in having an unusual N-terminal domain, the CUB domain. (provided by RefSeq)
免疫原
PDGFC (NP_057289.1, 1 a.a. ~ 345 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSLFGLLLLTSALAGQRQGTQAESNLSSKFQFSSNKEQNGVQDPQHERIITVSTNGSIHSPRFPHTYPRNTVLVWRLVAVEENVWIQLTFDERFGLEDPEDDICKYDFVEVEEPSDGTILGRWCGSGTVPGKQISKGNQIRIRFVSDEYFPSEPGFCIHYNIVMPQFTEAVSPSVLPPSALPLDLLNNAITAFSTLEDLIRYLEPERWQLDLEDLYRPTWQLLGKAFVFGRKSRVVDLNLLTEEVRLYSCTPRNFSVSIREELKRTDTIFWPGCLLVKRCGGNCACCLHNCNECQCVPSKVTKKYHEVLQLRPKTGVRGLHKSLTDVALEHHEECDCVCRGSTGG
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)