Merck
SAB1400629
Sigma-Aldrich
抗DNAJC11抗体 マウス宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗FLJ10737抗体, 抗RP1-126A5.3抗体, 抗dJ126A5.1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥81,000
¥81,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥81,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥81,000
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DNAJC11(55735)
免疫原
DNAJC11 (AAH14145, 1 a.a. ~ 507 a.a) full-length human protein.
Sequence
MATALSEEELDNEDYYSLLNVRREASSEELKAAYRRLCMLYHPDKHRDPELKSQAERLFNLVHQAYEVLSDPQTRAIYDIYGKRGLEMEGWEVVERRRTPAEIREEFERLQREREERRLQQRTNPKGTISVGVDATDLFDRYDEEYEDVSGSSFPQIEINKMHISQSIEAPLTATDTAILSGSLSTQNGNGGGSINFALRRVTSAKGWGELEFGAGDLQGPLFGLKLFRNLTPRCFVTTNCALQFSSRGIRPGLTTVLARNLDKNTVGYLQWRWGIQSAMNTSIVRDTKTSHFTVALQLGIPHSFALISYQHKFQDDDQTRVKGSLKAGFFGTVVEYGAERKISRHSVLGAAVSVGVPQGVSLKVKELEKQRESAATDVLQKKQEAESAVRLMQESVRRIIEAEESRMGLIIVNAWYGKFVNDKSRKSEKVKVIDVTVPLQCLVKDSKLILTEASKAGLPGFYDPCVGEEKNLKVLYQFRGVLHQVMVLDSEALRIPKQSHRIDTDG
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)