Merck
SAB1400406
Sigma-Aldrich
抗FRS3抗体 マウス宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗FRS2β抗体, 抗FRS2B抗体, 抗MGC17167抗体, 抗SNT-2抗体, 抗SNT2抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FRS3(10817)
詳細
The protein encoded by this gene is a substrate for the fibroblast growth factor receptor. It is found in peripheral plasma membrane and functions in linking FGF receptor stimulation to activators of Ras. (provided by RefSeq)
免疫原
FRS3 (NP_006644.1, 1 a.a. ~ 492 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGSCCSCLNRDSVPDNHPTKFKVTNVDDEGVELGSGVMELTQSELVLHLHRREAVRWPYLCLRRYGYDSNLFSFESGRRCQTGQGIFAFKCSRAEEIFNLLQDLMQCNSINVMEEPVIITRNSHPAELDLPRAPQPPNALGYTVSSFSNGCPGEGPRFSAPRRLSTSSLRHPSLGEESTHALIAPDEQSHTYVNTPASEDDHRRGRHCLQPLPEGQAPFLPQARGPDQRDPQVFLQPGQVKFVLGPTPARRHMVKCQGLCPSLHDPPHHNNNNEAPSECPAQPKCTYENVTGGLWRGAGWRLSPEEPGWNGLAHRRAALLHYENLPPLPPVWESQAQQLGGEAGDDGDSRDGLTPSSNGFPDGEEDETPLQKPTSTRAAIRSHGSFPVPLTRRRGSPRVFNFDFRRPGPEPPRQLNYIQVELKGWGGDRPKGPQNPSSPQAPMPTTHPARSSDSYAVIDLKKTVAMSNLQRALPRDDGTARKTRHNSTDLPL
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)