Merck
SAB1400391
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗SSSCA1抗体 マウス宿主抗体
clone 2H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗p27抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2H4, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SSSCA1(10534)
詳細
This antigen is recognized by a subset of anti-centromere antibodies from patients with scleroderma and/or Sjogren′s syndrome. Subcellular localization has not yet been established. (provided by RefSeq)
免疫原
SSSCA1 (AAH14791.1, 1 a.a. ~ 199 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MALNGAEVDDFSWEPPTEAETKVLQARRERQDRISRLMGDYLLRGYRVLGETCADCGTILLQDKQRKIYCVACQELDSDVDKDNPALNAQAALSQAREHQLASASELPLGSRPAPQPPVPRPEHCEGAAAGLKAAQGPPAPAVPPNTDVMACTQTALLQKLTWASAELGSSTSLETSIQLCGLIRACAEALRSLQQLQH
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)