抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SAFB2(9667)
免疫原
SAFB2 (AAH25279.1, 1 a.a. ~ 528 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAETLPGSGDSGPGTASLGPGVAETGTRRLSELRVIDLRAELKKRNLDTGGNKSVLMERLKKAVKEEGQDPDEIGIELEATSKKSAKRCVKGLKMEEEGTEDNGLEDDSRDGQEDMEASLENLQNMGMMDMSVLDETEVANSSAPDFGEDGTDGLLDSFCDSKEYVAAQLRQLPAQPPEHAVDGEGFKNTLETSSLNFKVTPDIEESLLEPENEKILDILGETCKSEPVKEESSELEQPFAQDTSSVGPDRKLAEEEDLFDSAHPEEGDLDLASESTAHAQSSKADSLLAVVKREPAEQPGDGERTDCEPVGLEPAVEQSSAASELAEASSEELAEAPTEAPSPEARDSKEDGRKFDFDACNEVPPAPKESSTSEGADQKMSSFKEEKDIKPIIKDEKGRVGSGSGRNLWVSGLSSTTRATDLKNLFSKYGKVVGAKVVTNARSPGARCYGFVTMSTSDEATKCISHLHRTELHGRMISVEKAKNEPAGKKLSDRKECEVKKEKLSSVDRHHSVEIKIEKTVIKKEEM
Sequence
MAETLPGSGDSGPGTASLGPGVAETGTRRLSELRVIDLRAELKKRNLDTGGNKSVLMERLKKAVKEEGQDPDEIGIELEATSKKSAKRCVKGLKMEEEGTEDNGLEDDSRDGQEDMEASLENLQNMGMMDMSVLDETEVANSSAPDFGEDGTDGLLDSFCDSKEYVAAQLRQLPAQPPEHAVDGEGFKNTLETSSLNFKVTPDIEESLLEPENEKILDILGETCKSEPVKEESSELEQPFAQDTSSVGPDRKLAEEEDLFDSAHPEEGDLDLASESTAHAQSSKADSLLAVVKREPAEQPGDGERTDCEPVGLEPAVEQSSAASELAEASSEELAEAPTEAPSPEARDSKEDGRKFDFDACNEVPPAPKESSTSEGADQKMSSFKEEKDIKPIIKDEKGRVGSGSGRNLWVSGLSSTTRATDLKNLFSKYGKVVGAKVVTNARSPGARCYGFVTMSTSDEATKCISHLHRTELHGRMISVEKAKNEPAGKKLSDRKECEVKKEKLSSVDRHHSVEIKIEKTVIKKEEM
物理的形状
PBS溶液 (pH7.4)。
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ