Merck
SAB1400263
Sigma-Aldrich
抗SUMO3抗体 マウス宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗SMT1H3抗体, 抗SMT3A抗体, 抗SUMO3抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥60,750
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SUMO3(6612)
詳細
SUMO proteins, such as SUMO3, and ubiquitin (see MIM 191339) posttranslationally modify numerous cellular proteins and affect their metabolism and function. However, unlike ubiquitination, which targets proteins for degradation, sumoylation participates in a number of cellular processes, such as nuclear transport, transcriptional regulation, apoptosis, and protein stability (Su and Li, 2002 [PubMed 12383504]).[supplied by OMIM
免疫原
SUMO3 (AAH08420, 1 a.a. ~ 103 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSEEKPKEGVKTENDHINLKVAGQDGSVVQFKIKRHTPLSKLMKAYCERQGLSMRQIRFRFDGQPINETDTPAQLEMEDEDTIDVFQQQTGGVPESSLAGHSF
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gaurav Malviya et al.
EJNMMI research, 10(1), 143-143 (2020-11-26)
Prostate cancer is highly prevalent worldwide. Androgen deprivation therapy (ADT) remains the treatment of choice for incurable prostate cancer, but majority of patients develop disease recurrence following ADT. There is therefore an urgent need for early detection of treatment resistance.