Merck
SAB1400081
Sigma-Aldrich
抗DTNB抗体 マウス宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗MGC17163抗体, 抗MGC57126抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DTNB(1838)
詳細
This gene encodes dystrobrevin beta, a component of the dystrophin-associated protein complex (DPC). The DPC consists of dystrophin and several integral and peripheral membrane proteins, including dystroglycans, sarcoglycans, syntrophins and dystrobrevin alpha and beta. The DPC localizes to the sarcolemma and its disruption is associated with various forms of muscular dystrophy. Dystrobrevin beta is thought to interact with syntrophin and the DP71 short form of dystrophin. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
免疫原
DTNB (AAH49366.1, 1 a.a. ~ 609 a.a) full-length human protein.
Sequence
MIEESGNKRKTMAEKRQLFIEMRAQNFDVIRLSTYRTACKLRFVQKRCNLHLVDIWNMIEAFRDNGLNTLDHTTEISVSRLETVISSIYYQLNKRLHSTHQISVEQSISLLLNFMTAAYDSEGRGKLTVFSVKAMLATMCGGKMLDKLRYVFSQMSDSNGLMIFSKFDQFLKEVLKLPTAVFEGPSFGYTEHSVRTCFPQQRKIMLNMFLDTMMADPPPQCLVWLPLMHRLAHVENVFHPVECSYCRCESMMGFRYRCQQCHNYQLCQNCFWRGHAGGPHSNQHQMKEHSSWKSPAKKLSHAISKSLGCVPTREPPHPVFPEQPEKPLDLAHIVPPRPLTNMNDTMVSHMSSGVPTPTKRLQYSQDIPSHLADEHALIASYVARLQHCARVLDSPSRLDEEHRLIARYAARLAAEAGNVTRPPTDLSFNFDANKQQRQLIAELENKNREILQEIQRLRLEHEQASQPTPEKAQQNPTLLAELRLLRQRKDELEQRMSALQESRRELMVQLEELMKLLKEEEQKQAAQATGSPHTSPTHGGGRPMPMPVRSTSAGSTPTHCPQDSLSGVGGDVQEAFAQGTRRNLRNDLLVAADSITNTMSSLVKELHSG
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)