Merck
SAB1400076
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗DECR1抗体 マウス宿主抗体
clone 3D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗DECR抗体, 抗NADPH抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年5月31日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年5月31日
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3D4, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DECR1(1666)
詳細
This gene encodes an accessory enzyme which participates in the beta-oxidation and metabolism of unsaturated fatty enoyl-CoA esters. (provided by RefSeq)
免疫原
DECR1 (NP_001350, 236 a.a. ~ 335 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NVIQPGPIKTKGAFSRLDPTGTFEKEMIGRIPCGRLGTVEELANLAAFLCSDYASWINGAVIKFDGGEEVLISGEFNDLRKVTKEQWDTIEELIRKTKGS
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)