安全性情報
SAB1307107
Sigma-Aldrich
ANTI-PAEL-R (GPR37)(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Endothelin B receptor-like protein 1, GPR37, Parkin-associated endothelin receptor-like receptor, Probable G-protein coupled receptor 37
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
400 μL
¥57,600
¥57,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
400 μL
¥57,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥57,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
67114 Da
交差性
mouse, human
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GPR37(2861)
物理的形状
PBS(0.09% (W/V)アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Jan Code
SAB1307107-400UL:
SAB1307107-40TST:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)