安全性情報
SAB1306991
Sigma-Aldrich
ANTI-VEGFR2 (FLK1/KDR)(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
FLK1, VEGFR2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
400 μL
¥65,030
¥65,030
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
400 μL
¥65,030
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥65,030
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
151527 Da
交差性
human
テクニック
flow cytometry: 1:10-1:50
immunofluorescence: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KDR(3791)
関連するカテゴリー
物理的形状
PBS(0.09% (W/V)アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB1306991-400UL:
SAB1306991-40TST:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)