安全性情報
SAB1306762
Sigma-Aldrich
ANTI-VEGFC antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
VEGFC
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
400 μL
¥57,600
¥57,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
400 μL
¥57,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥57,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
46883 Da
交差性
human
テクニック
western blot: 1:100
アイソタイプ
IgG1, kappa
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VEGFC(7424)
物理的形状
PBS(0.09% (W/V)アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Jan Code
SAB1306762-40TST:
SAB1306762-400UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sawan Kumar Jha et al.
eLife, 8 (2019-05-18)
Vascular endothelial growth factor-C (VEGF-C) acts primarily on endothelial cells, but also on non-vascular targets, for example in the CNS and immune system. Here we describe a novel, unique VEGF-C form in the human reproductive system produced via cleavage by