安全性情報
SAB1306667
Sigma-Aldrich
ANTI-P53 (S15) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
P53
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
400 μL
¥76,800
¥76,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
400 μL
¥76,800
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥76,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
43653 Da
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TP53(7157)
物理的形状
PBS(0.09% (W/V)アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Jan Code
SAB1306667-40TST:
SAB1306667-400UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
p53 ヒト recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution
Sigma-Aldrich
P6249
p53 ヒト
Jianbing Zhu et al.
Scientific reports, 14(1), 6638-6638 (2024-03-20)
Worldwide, myocardial infarction (MI) is the leading cause of death and disability-adjusted life years lost. Recent researches explored new methods of detecting biomarkers that can predict the risk of developing myocardial infarction, which includes identifying genetic markers associated with increased
Xiaobin Wu et al.
OncoTargets and therapy, 11, 3111-3117 (2018-06-07)
The role of dysfunction of MCPH1, a recently identified tumor suppressor gene, has not yet been established in lung cancer. In our previous study, it was reported that MCPH1 expression is downregulated in lung cancer tissues and that MCPH1 overexpression