Merck
SAB1305083
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-CYP2C9 (N-TERMINAL) antibody produced in mouse
crude ascites, buffered aqueous solution
別名:
(R)-limonene 6-monooxygenase, (S)-limonene 6-monooxygenase, CYP2C10, CYP2C9, Cytochrome P450 2C9
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥61,290
¥61,290
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥61,290
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥61,290
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
crude ascites
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
55628 Da
交差性
human
テクニック
western blot: 1:100-~1:1600
アイソタイプ
IgM
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CYP2C9(1559)
物理的形状
PBS(0.09% (W/V)アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)