SAB1302021
ANTI-MOUSE ACVR1C (C-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Activin receptor type-1C, Acvr1c, Alk7
サイズを選択してください
¥65,280
出荷予定日2025年5月08日
サイズを選択してください
About This Item
¥65,280
出荷予定日2025年5月08日
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
54684 Da
交差性
mouse
テクニック
western blot: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Acvr1c(269275)
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB1302021-100UG:
SAB1302021-400UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)