Merck
SAB1300912
Sigma-Aldrich
Anti-PARS2 (center) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
別名:
Anti-PARS2, Anti-ProRS, Anti-Probable prolyl-tRNA synthetase, mitochondrial, Anti-Proline--tRNA ligase, EC 6.1.1.15
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥54,080
¥54,080
出荷予定日2025年4月29日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥54,080
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥54,080
出荷予定日2025年4月29日
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PARS2(25973)
関連するカテゴリー
詳細
PARS2 catalyzes the attachment of proline to tRNA(Pro) in a two-step reaction: proline is first activated by ATP to form Pro-AMP and then transferred to the acceptor end of tRNA(Pro).
免疫原
PARS2 (NP_689481, 172-205)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the Center region of human PARS2.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)