Merck
SAB1300900
Sigma-Aldrich
Anti-CDK5R2(p39) (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-CDK5 activator 2, Anti-Cyclin-dependent kinase 5 activator 2 [Precursor], Anti-Cyclin-dependent kinase 5 regulatory subunit 2, Anti-P39, Anti-P39I
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥54,080
¥54,080
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥54,080
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥54,080
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDK5R2(8941)
詳細
CDK5R2(p39) is a neuron-specific activator of CDK5 kinase. It associates with CDK5 to form an active kinase. This protein and neuron-specific CDK5 activator CDK5R1/p39NCK5A both share limited similarity to cyclins, and thus may define a distinct family of cyclin-dependent kinase activating proteins.
免疫原
CDK5R2 (NP_003927, 10-44)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human CDK5R2.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)