Merck
SAB1300888
Sigma-Aldrich
Anti-FUCA2 (N-term) antibody produced in rabbit
Ig fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-α-L-fucosidase 2, Anti-α-L-fucoside fucohydrolase 2, Anti-FUCA2, Anti-Plasma α-L-fucosidase [Precursor]
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥61,290
¥61,290
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥61,290
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥61,290
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
Ig fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FUCA2(2519)
詳細
Alpha-L-fucosidase catalyzes the hydrolysis of terminal alpha-L-fucosidase linkages in glycosphingolipids and glycoproteins. At least 2 separate polymorphic alpha-L-fucosidases are recognized in man. The FUCA2 locus regulates the level of alpha-fucosidase in plasma and fibroblasts but not in leukocytes. In fucosidosis, deficiency of alpha-L-fucosidase is found in both plasma and leukocytes.
免疫原
FUCA2 (NP_114409, 143-177)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human FUCA2.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)