Merck
SAB1300848
Sigma-Aldrich
Anti-NUDT6 (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
別名:
Anti-GFG-1, Anti-Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 6, Anti-Nudix motif 6, Anti-Protein GFG, Antisense basic fibroblast growth factor
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥54,080
¥54,080
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥54,080
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥54,080
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NUDT6(11162)
詳細
FGF2 (MIM 134920) is a highly conserved, multifunctional heparin-binding growth factor involved in neuroectoderm development, angiogenesis, and wound healing. Elevated levels of FGF2 are associated with proliferation of smooth muscle in atherosclerosis and with proliferation of tumors. The FGF2 antisense gene, NUDT6, may regulate FGF2 expression.
免疫原
NUDT6 (NP_009014, 265-299)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human NUDT6.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)