SAB1300835
Anti-SNRK (center) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-KIAA0096, Anti-SNF-related serine/threonine-protein kinase, Anti-SNF1-related kinase, Anti-SNFRK, Anti-SNRK
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥54,080
¥54,080
出荷予定日2025年5月01日
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥54,080
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥54,080
出荷予定日2025年5月01日
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SNRK(54861)
詳細
SNRK, as known as,SNF-related serine/threonine-protein kinase, may play a role in hematopoietic cell proliferation or differentiation and a potential mediator of neuronal apoptosis.It is activated by phosphorylation on Thr-173 by STK11 in complex with STE20-related adapter-alpha (STRAD alpha) pseudo kinase and CAB39.
免疫原
SNRK (NP_060189, 325-359)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the center region of human SNRK.
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the center region of human SNRK.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ