Merck
SAB1300832
Sigma-Aldrich
Anti-PRKY (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-PRKY, Anti-Serine/threonine-protein kinase PRKY
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥54,080
¥54,080
出荷予定日2025年5月01日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥54,080
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥54,080
出荷予定日2025年5月01日
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PRKY(5616)
詳細
This gene encodes a member of the cAMP-dependent serine/threonine protein kinase family. This gene is located on chromosome Y, near the boundary of the pseudoautosomal region. Abnormal recombination between this gene and a related gene on chromosome X is a frequent cause of XX males and XY females.
免疫原
PRKY (NP_002751, )
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human PRKY.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)