Merck
SAB1300798
Sigma-Aldrich
Anti-TBRG1 (center) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
別名:
Anti-NIAM, Anti-Nuclear interactor of ARF and Mdm2, Anti-TBRG1, Anti-Transforming growth factor β regulator 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥54,080
¥54,080
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥54,080
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥54,080
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TBRG1(84897)
関連するカテゴリー
詳細
TBRG1 acts as a growth inhibitor. It can activate TP53/p53, causes G1 arrest and collaborates with CDKN2A to restrict proliferation, but does not require either protein to inhibit DNA synthesis. It redistributes CDKN2A into the nucleoplasm. Involved in maintaining chromosomal stability.
免疫原
TBRG1 (NP_116200, 130-167)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the Center region of human TBRG1.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)