SAB1300709
Anti-PFDN6 (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
別名:
Anti-HKE2, PFD6, Anti-Prefoldin subunit 6, Anti-Protein Ke2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥54,080
¥54,080
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥54,080
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥54,080
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PFDN6(10471)
詳細
PFDN6 binds specifically to cytosolic chaperonin (c-CPN) and transfers target proteins to it. It also binds to nascent polypeptide chain and promotes folding in an environment in which there are many competing pathways for nonnative proteins.
免疫原
PFDN6 (NP_055075, 76-109)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-term region of human PFDN6.
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-term region of human PFDN6.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ