Merck
SAB1300648
Sigma-Aldrich
Anti-ADPRH (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-ADP-ribose-L-arginine cleaving enzyme, Anti-ADP-ribosylarginine hydrolase, Anti-ARH1, Anti-Protein ADP-ribosylarginine] hydrolase
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥54,080
¥54,080
出荷予定日2025年5月31日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥54,080
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥54,080
出荷予定日2025年5月31日
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ADPRH(141)
詳細
ADP-ribosylarginine hydrolase (ADPRH) is part of the ADP-ribosylhydrolase (ARH) gene family.
免疫原
ADPRH (NP_001116, 13-48)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human ADPRH.
生物化学的/生理学的作用
ADP-ribosylarginine hydrolase (ADPRH) catalyzes the removal of mono-ADP-ribose from arginine residues of proteins in the ADP-ribosylation cycle. Unlike the rat and mouse enzymes, which require DTT for maximal activity, the human enzyme is DTT-independent.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cloning, expression, purification and crystallization as well as X-ray fluorescence and preliminary X-ray diffraction analyses of human ADP-ribosylhydrolase 1.
Kernstock S
Acta Crystallographica. Section F, Structural Biology Communications (2009)
The family of toxin-related ecto-ADP-ribosyltransferases in humans and the mouse.
Glowacki G
Protein Science (2002)