Merck
SAB1300587
Sigma-Aldrich
Anti-BCCIP (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
別名:
抗BCCIP抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥54,080
¥54,080
出荷予定日2025年4月25日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥54,080
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥54,080
出荷予定日2025年4月25日
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BCCIP(56647)
関連するカテゴリー
詳細
BCCIP was isolated on the basis of its interaction with BRCA2 and p21 proteins. It is an evolutionarily conserved nuclear protein with multiple interacting domains. The N-terminal half shares moderate homology with regions of calmodulin and M-calpain, suggesting that it may also bind calcium. Functional studies indicate that this protein may be an important cofactor for BRCA2 in tumor suppression, and a modulator of CDK2 kinase activity via p21.
免疫原
BCCIP (NP_510869, 263-302)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human BCCIP.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)