SAB1300518
Anti-UBTD1 (C-term Q173) antibody produced in rabbit
Ig fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-UBTD1, Anti-Ubiquitin domain-containing protein 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥54,080
¥54,080
Check Cart for Availability
すべての画像(2)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥54,080
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥54,080
Check Cart for Availability
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
Ig fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... UBTD1(80019)
詳細
UBTD1 contains a ubiquitin domain, and has been demonstrated to bind to p53 in cells p53 is linked to the ubiquitination pathway through its transcriptional regulation of the four ubiquitin ligases, MDM2, COP1, Siah1b, and Pirh2. The role of UBTD1 has not been elucidated, however preliminary evidence indicates a potential role in p53 signaling.
免疫原
UBTD1 (NP_079230, 163-200)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human UBTD1.
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human UBTD1.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ