Merck
SAB1300505
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OIT3(L) antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-LZP, Anti-OIT3, Anti-Oncoprotein-induced transcript 3 protein [Precursor], Liver-specific zona pellucida domain-containing protein
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥54,080
¥54,080
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥54,080
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥54,080
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
63CT2.5.3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OIT3(170392)
詳細
Liver-specific ZP domain-containing protein (OIT3) is a liver-specific protein involved possibly in hepatocellular function and development. GST-tag OIT3 recombinant protein(large) is used to produce this monoclonal antibody.
免疫原
OIT3 (NP_689848, GST Recombinant Protein (large))
GST-tag OIT3 recombinant protein(large) is used to produce this monoclonal antibody.
物理的形状
Purified monoclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)