Merck
SAB1300412
Sigma-Aldrich
Anti-HS2ST1 (N-term) antibody produced in rabbit
Ig fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗HS2ST1抗体, 抗ヘパラン硫酸2-O-スルホトランスフェラーゼ1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥61,290
¥61,290
出荷予定日2025年5月17日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥61,290
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥61,290
出荷予定日2025年5月17日
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
Ig fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HS2ST1(9653)
関連するカテゴリー
詳細
Heparan sulfate biosynthetic enzymes are key components in generating a myriad of distinct heparan sulfate fine structures that carry out multiple biologic activities. Heparan sulfate 2-O-sulfotransferase is a member of the heparan sulfate biosynthetic enzyme family. This family member transfers sulfate to the 2 position of the iduronic acid residue of heparan sulfate. The disruption of the HS2ST1 gene resulted in no kidney formation in knockout embryonic mice, indicating that the absence of this enzyme may interfere with the signaling required for kidney formation.
免疫原
HS2ST1 (CAI19004, 21-55)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human HS2ST1.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)