Merck
SAB1300304
Sigma-Aldrich
Anti-NANOS2 (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
別名:
Anti-NOS2, Anti-Nanos homolog 2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥54,080
¥54,080
出荷予定日2025年5月29日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥54,080
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥54,080
出荷予定日2025年5月29日
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NANOS2(339345)
詳細
NANOS2 is required to support proliferation and self-renewal of proximal germ cells in males only. It probably regulates translation of specific mRNAs by associating with the 3′-UTR of mRNA targets. It is essential for spermatogonia formation.
免疫原
NANOS2 (NP_001025032, 113-147)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human NANOS2.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)