Merck
SAB1300275
Sigma-Aldrich
Anti-ARL1 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-ADP-ribosylation factor-like protein 1, Anti-ARL1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥54,080
¥54,080
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥54,080
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥54,080
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ARL1(400)
詳細
ARL1 belongs to the ARL (ADP-ribosylation factor-like) family of proteins, which are structurally related to ADP-ribosylation factors (ARFs). ARFs, described as activators of cholera toxin (CT) ADP-ribosyltransferase activity, regulate intracellular vesicular membrane trafficking, and stimulate a phospholipase D (PLD) isoform. Although, ARL proteins were initially thought not to activate CT or PLD, later work showed that they are weak stimulators of PLD and CT in a phospholipid dependent manner.
免疫原
ARL1 (NP_001168, 3-32)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human ARL1.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)