SAB1300240
Anti-RPC5 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-DNA-directed RNA polymerases III 80 kDa polypeptide, Anti-KIAA1452, Anti-POLR3E, Anti-RNA polymerase III subunit 5, Anti-RPC5
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥54,080
¥54,080
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥54,080
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥54,080
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RPC5(55718)
詳細
RNA polymerase III synthesizes RNA components of the protein synthesis, pre-mRNA splicing, and tRNA processing apparatuses. The holoenzyme consists of about 15 different subunits. The RPC5 subunit is essential for efficient transcription from both the type 2 VAI and type 3 U6 RNA polymerase III promoters.
免疫原
RPC5 (NP_060589, 149-183)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human RPC5.
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human RPC5.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ