Merck
SAB1300148
Sigma-Aldrich
Anti-GNMT (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Glycine N-methyltransferase
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥54,080
¥54,080
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥54,080
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥54,080
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GNMT(27232)
詳細
Glycine N-methyltransferase (GNMT) catalyzes the synthesis of N-methylglycine (sarcosine) from glycine using S-adenosylmethionine (AdoMet) as the methyl donor. GNMT acts as an enzyme to regulate the ratio of S-adenosylmethionine to S-adenosylhomocysteine (AdoHcy) and participates in the detoxification pathway in liver cells.
The previously assigned protein identifier Q5T8W2 has been merged into Q14749. Full details can be found on the UniProt database.
免疫原
GNMT (NP_061833, 20-55)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human GNMT.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)