SAB1300147
Anti-SETDB2 (center V514) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-H3-K9-HMTase, Anti-Histone H3-K9 methyltransferase, Anti-SET domain bifurcated 2, Chronic lymphocytic leukemia deletion region gene 8 protein
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥54,080
¥54,080
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥54,080
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥54,080
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SETDB2(83852)
詳細
Proteins that contain a SET domain, such as SETDB2, modulate gene expression epigenetically through histone H3 methylation. SETDB2 is likely a histone H3 methyltransferase, as it contains both the active site and flanking cysteine residues required for catalytic activity.
免疫原
SETDB2 (NP_114121, 504-540)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the Center region of human SETDB2.
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the Center region of human SETDB2.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ