SAB1300116
Anti-MLCK (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Myosin light chain kinase
サイズを選択してください
¥77,100
サイズを選択してください
About This Item
¥77,100
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse, human
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MLCK(91807)
詳細
Myosin light chain kinase (MLCK) is a serine/threonine kinase. It is encoded by the gene mapped to human chromosome 3q21.1. The encoded protein contains an N-terminal actin binding domain, a central kinase domain and C-terminal calmodulin and myosin-binding domains.
免疫原
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human MLCK.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB1300116-VAR:
SAB1300116-100UG:
SAB1300116-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ