Merck
SAB1300066
Sigma-Aldrich
Anti-USP1 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-HUBP, Anti-Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 1, Anti-Ubiquitin thioesterase 1, Deubiquitinating enzyme 1, Ubiquitin-specific-processing protease 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥61,290
¥61,290
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥61,290
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥61,290
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... USP1(7398)
詳細
Deubiquitinating enzymes (DUBs) are capable of producing a free ubiquitin moiety from ubiquitin-fused precursors and ubiquitinylated proteins in cells. DUBs possess conserved catalytic regions known as the ′cys domain′ and the ′his domain.′ There are 2 distinct families of DUBs: ubiquitin-specific processing proteases (UBPs, or USPs) and ubiquitin C-terminal hydrolases (UCHs).
免疫原
USP1 (NP_003359, 612-648)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human USP1.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)