安全性情報
SAB1105762
Sigma-Aldrich
Anti-EIF2B3 (426-440) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
別名:
抗EIF-2B抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μL
¥50,630
¥50,630
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μL
¥50,630
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥50,630
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen predicted mol wt ~50 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1:500-1:2,000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EIF2B3(8891)
免疫原
synthetic peptide corresponding to amino acids 426-440 of human EIF2B3
物理的形状
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB1105762-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)